Få mere at vide
(2-morpholino-1,3-thiazol-4-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10415665
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10415665 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10205724 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10415665 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC62809DA
Kemiske identifikatorer
CAS 126533-96-8
Molekylær formel C8H12N2O2S
Molekylvægt (g/mol) 200.256
MDL nummer MFCD09702411
InChI nøgle QJKKFCRFBAXDQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-morpholino-1,3-thiazol-4-yl methanol, 2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl methanol, 4-thiazolemethanol,2-4-morpholinyl, 2-4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole, 2-morpholinothiazol-4-yl methanol, acmc-20doby, 2-morpholinothiazol-4-ylmethanol, 2 4-morpholinyl-4-hydroxymethyl thiazole
PubChem CID 10608093
IUPAC navn (2-morpholin-4-yl-1,3-thiazol-4-yl)methanol
SMIL C1COCCN1C2=NC(=CS2)CO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (2-Morpholino-1, 3-thiazol-4-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 200.26
Procent renhed 97%