missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Morpholinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC

Artikelnummer. 30482347
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482347 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482347 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM723785100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Morpholinecarboxylic Acid Ethyl Ester
CAS 135782-25-1
Molekylær formel C7H13NO3
Mængde 100 mg
Synonym 2-Morpholinecarboxylic acid','ethyl ester, Ethyl 2-morpholinecarboxylate, 2-Morpholinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl morpholine-2-carboxylate
InChI formel InChI=1S/C7H13NO3/c1-2-10-7(9)6-5-8-3-4-11-6/h6,8H,2-5H2,1H3
SMIL O=C(OCC)C1CNCCO1
IUPAC navn ethyl morpholine-2-carboxylate
Molekylvægt (g/mol) 159.18
Formel vægt 159.0895
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.