missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Morpholinecarboxylic Acid Ethyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Morpholinecarboxylic Acid Ethyl Ester |
| CAS | 135782-25-1 |
| Molekylær formel | C7H13NO3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-Morpholinecarboxylic acid','ethyl ester, Ethyl 2-morpholinecarboxylate, 2-Morpholinecarboxylic acid ethyl ester, Ethyl morpholine-2-carboxylate |
| InChI formel | InChI=1S/C7H13NO3/c1-2-10-7(9)6-5-8-3-4-11-6/h6,8H,2-5H2,1H3 |
| SMIL | O=C(OCC)C1CNCCO1 |
| IUPAC navn | ethyl morpholine-2-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 159.18 |
| Formel vægt | 159.0895 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?