Få mere at vide
2-Morpholinecarbonitrile, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Morpholinecarbonitrile |
| CAS | 135782-24-0 |
| Molekylær formel | C5 H8 N2 O |
| Mængde | 500 mg |
| Synonym | ()-2-Morpholinecarbonitrile, morpholine-2-carbonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C5H8N2O/c6-3-5-4-7-1-2-8-5/h5,7H,1-2,4H2 |
| SMIL | N#CC1CNCCO1 |
| IUPAC navn | morpholine-2-carbonitrile |
| Molekylvægt (g/mol) | 112.13 |
| Formel vægt | 112.064 |