Få mere at vide
2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat N-oxid, Mikromol™
Artikelnummer. 30040540
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30040540 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30040540 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1001.07
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat N-oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
CAS 224052-51-1
Analyt- eller komponentnavne 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C23 H31 N O8
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-(Morpholin-4-yl)ethyl (4E)-6-(4-Hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1,3-dihydroisobenzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoate N-Oxide, Mycophenolate Mofetil Imp. G (EP), Mycophenolate Mofetil Impurity G
InChI formel InChI=1S/C23H31NO8/c1-15(5-7-19(25)31-13-10-24(28)8-11-30-12-9-24)4-6-17-21(26)20-18(14-32-23(20)27)16(2)22(17)29-3/h4,26H,5-14H2,1-3H3/b15-4+
SMIL COc1c(C)c2COC(=O)c2c(O)c1C\C=C(/C)\CCC(=O)OCC[N+]3([O-])CCOCC3
IUPAC navn 2-(4-oxidomorfolin-4-ium-4-yl)ethyl (E)-6-(4-hydroxy-6-methoxy-7-methyl-3-oxo-1H-2-benzofuran-5-yl)-4-methylhex-4-enoat
Molekylvægt (g/mol) 449.49
Mængde 100 mg
Formel vægt 449,205 g/mol