Få mere at vide
2’-Monodehydroxy-2’-chloro Ganciclovir, TRC
Artikelnummer. 30469899
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30469899 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30469899 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM52680050MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir
CAS 108436-36-8
Molekylær formel C9 H12 Cl N5 O3
Mængde 50 mg
Synonym 2-Amino-9-[[(1RS)-2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, Monochloroganciclovir, Ganciclovir Imp. C (EP), 6H-Purin-6-one, 2-amino-9-[[2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-, 2-Amino-9-[[2-chloro-1-(hydroxymethyl)ethoxy]methyl]-1,9-dihydro-6H-purin-6-one, 2'-Monodehydroxy-2'-chloro Ganciclovir, Valganciclovir Hydrochloride Imp. I (EP)
InChI formel InChI=1S/C9H12ClN5O3/c10-1-5(2-16)18-4-15-3-12-6-7(15)13-9(11)14-8(6)17/h3,5,16H,1-2,4H2,(H3,11,13,14,17)
SMIL NC1=Nc2c(ncn2COC(CO)CCl)C(=O)N1
IUPAC navn 2-amino-9-[(1-chloro-3-hydroxypropan-2-yl)oxymethyl]-1H-purin-6-one
Molekylvægt (g/mol) 273.68
Formel vægt 273.0629