Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-T Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. 18084060 Shop alle Thermo Scientific produkter
Mængde:
1 g
5 g
Artikelnummer. 18084060
Brand: Thermo Scientific™ 27102105
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
2'-MOE-T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet thymidin (T eller 5-me-U) med 2'-O-methoxyethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-MOE-T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet thymidin (T eller 5-me-U) med 2'-O-methoxyethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methoxy-ethyl (MOE)-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en serumhætteglas, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methoxyethyl-thymidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 43 H 55 N 5 O 10 P
Base: T
Formelvægt: 819,0 g/mol
CAS nummer: 163878-63-5
HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01 %
31P NMR renhed:≥ 99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype 2in-MOE-T CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Thymidin (T)
Reagensfunktioner 2in-MOE modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 5 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver