Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-T Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. 17927182 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17927182 1 g
18084060 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17927182 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27102102
 Begrænset vare
På lager
2'-MOE-T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet thymidin (T eller 5-me-U) med 2'-O-methoxyethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-MOE-T CEP is a phosphoramidite containing 5' DMT and the nucleoside thymidine (T, or 5-me-U) with 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) protection, for use in oligonucleotide synthesis. Located in the ideal oligo position, 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) modifications display nuclease resistance, fewer off-target effects, and slightly increased hybridization affinities. These phosphoramidites are commonly used for oligos designed for antisense, siRNA, aptamer, or gRNA-based research. The TheraPure trademark denotes our highest level of phosphoramidite purity, developed with the greatest stringency of high definition analytics and tightly controlled impurity profiles and, therefore, ideal for any therapeutic application. This product is supplied in a 20-mL amber bottle with a serum vial neck style, which is compatible with most Applied Biosystems synthesizers and AKTA synthesizers.
2'-MOE-T CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet thymidin (T eller 5-me-U) med 2'-O-methoxyethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methoxy-ethyl (MOE)-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en serumhætteglas, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere.
Funktioner:
• Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methoxyethyl-thymidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
•Molekylformel: C 43 H 55 N 5 O 10 P
•Base: T
•Formelvægt: 819,0 g/mol
• CAS nummer: 163878-63-5
•HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01 %
•31P NMR renhed:≥ 99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype 2in-MOE-T CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Thymidin (T)
Reagensfunktioner 2in-MOE modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver