Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-A Phosphoramidite , serumflaske
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
2'-MOE-A CEP er en fosforamidit, der indeholder 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligo-position viser 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) modifikationer nukleaseresistens, færre off-target effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse fosforamiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense-, siRNA-, aptamer- eller gRNA-baseret forskning. Varemærket TheraPure angiver vores højeste niveau af fosforamiditrenhed, udviklet med den største strenghed i højopløsningsanalyse og nøje kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideelt til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 20-ml ravflaske med en serumflaskehals, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere.
Funktioner:
- Fuld kemisk navn: – 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methoxyethyl-N 6-benzoyl-adenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
- Molekylformel – C50H58N7O9P
- Basis – A
- Base Protection – Bz
- Molekylvægt – 932,03 g/mol
- CAS-nummer – 251647-53-7
- HPLC-renhed – ≥99%; M-11 urenhed ≤0,01%
- 31P NMR-renhed 99 – ≥%
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere |
| Produkttype | 2in-MOE-A CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Adenosin (A) |
| Reagensfunktioner | 2in-MOE modificeret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 99% |
| Mængde | 1 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | TheraPure™ |
| Vis mere |