Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-A Phosphoramidite , serumflaske
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
2'-MOE-A CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med 2'-O-methoxyethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methoxy-ethyl (MOE)-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 20 ml ravfarvet flaske med en serumhætteglas, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere.
Funktioner:
- Fuldt kemisk navn– 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methoxyethyl- N6 -benzoyl-adenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
- Molekylær formel–C50H58N7O9P
- Grundlag– EN
- Base beskyttelse– Bz
- Molekylvægt– 932,03 g/mol
- CAS nummer– 251647-53-7
- HPLC renhed–≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01 %
- 31P NMR-renhed–≥ 99 %
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere |
| Produkttype | 2in-MOE-A CEP |
| Indhold og opbevaring | Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C). |
| Nukleosid type | Adenosin (A) |
| Reagensfunktioner | 2in-MOE modificeret |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Renhed | 99% |
| Mængde | 5 g |
| Reagenstype | Phosphoramidite |
| Grad | TheraPure™ |
| Vis mere |