Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-A Phosphoramidite , 28-400 finish flaske
Artikelnummer. 17997172 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
2 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17997172 1 g
17907122 2 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17997172 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27101911
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
2'-MOE-A CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med 2'-O-methoxyethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-MOE-A CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet adenosin (A) med 2'-O-methoxyethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methoxy-ethyl (MOE)-modifikationer nuklease-resistens, færre off-target-effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse phosphoramiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til antisense, siRNA, aptamer eller gRNA-baseret forskning. De TheraPure varemærke angiver vores højeste niveau af phosphoramidit-renhed, udviklet med den største stringens af high definition analytics og stramt kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideel til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 30 ml ravfarvet flaske med en 28-400 finish hals stil, som er kompatibel med de fleste MerMade synthesizere.
Funktioner:
Fuldt kemisk navn: 5'-O-(4,4'-dimethoxytrityl)-2'-O-methoxyethyl- N6 -benzoyl-adenosin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-phosphoramidit
Molekylformel: C 50 H 58 N 7 O 9
•P Base: A
Basisbeskyttelse: Bz
Formelvægt: 932,03 g/mol
CAS nummer: 251647-53-7
HPLC renhed:≥ 99%; M-11 Urenhed≤ 0,01 %
31P NMR renhed:≥ 99 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Til brug med (udstyr) MerMade synthesizere
Produkttype 2in-MOE-A CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Adenosin (A)
Reagensfunktioner 2in-MOE modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.