Få mere at vide
Thermo Scientific™ TheraPure™ 2'-MOE-5mC Phosphoramidite , serumflaske
Artikelnummer. 18084090 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18084090 1 g
18054060 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18084090 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 27102002
 Begrænset vare
På lager
2'-MOE-5mC CEP er en phosphoramidit indeholdende 5' DMT og nukleosidet 5-methyl-cytidin (5mC) med 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese.
2'-MOE-5mC CEP er en fosfamidit, der indeholder 5' DMT og nukleosidet 5-methylcytidin (5mC) med 2'-O-methoxy-ethyl (MOE) beskyttelse, til brug i oligonukleotidsyntese. Placeret i den ideelle oligoposition viser 2'-O-methoxyethyl (MOE) modifikationer nukleaseresistens, færre off-target effekter og let øgede hybridiseringsaffiniteter. Disse fosforamiditter bruges almindeligvis til oligoer designet til forskning baseret på antisense, siRNA, aptamer eller gRNA. Varemærket TheraPure angiver vores højeste niveau af fosforamiditrenhed, udviklet med størst strenghed i højopløsningsanalyse og nøje kontrollerede urenhedsprofiler og derfor ideelle til enhver terapeutisk anvendelse. Dette produkt leveres i en 20-ml ravflaske med en serumflaskehals, som er kompatibel med de fleste Applied Biosystems synthesizere og AKTA synthesizere.
Funktioner:
  • Fuld kemisk navn: – 5'-O-(4,4'-Dimethoxytrityl)-2'-O-methoxyethyl-5-methyl-N, 4-benzoyl-cytidin-3'-O-[(2-cyanoethyl)-(N,N-diisopropyl)]-fosforamidit
  • Molekylformel – C50H60N5O10P
  • Base—5mC
  • Base Protection – Bz
  • Molekylvægt – 922,0 g/mol
  • CAS-nummer – 163759-94-2
  • HPLC-renhed – ≥99%; M-11 urenhed ≤0,01%
  • 31P NMR-renhed 99 – ≥%
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) AKTA Synthesizere, Applied Biosystems Synthesizere
Produkttype 2in-MOE-5mC CEP
Indhold og opbevaring Opbevares i fryseren (ved eller under -20 °C).
Nukleosid type Cytidin (C)
Reagensfunktioner 2in-MOE modificeret
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Renhed 99%
Mængde 1 g
Reagenstype Phosphoramidite
Grad TheraPure™
Nukleinsyretype RNA
Produktlinje TheraPure
Form Pulver