Få mere at vide
Greiner Bio-One 2 mL sterile serologiske pipetter
Click to view available options
Emballagetype:
Individuelt papir/plastikindpakning
Description
- Højkvalitets polystyren
- Tydelig, let læselig graduering
- Farvet lodret stribe for nem aflæsning af lydstyrken
- Med syntetisk fibrøst filtermateriale til beskyttelse mod
Specifications
Specifications
| Oversigt | Form: Standard |
| Materiale | Polystyren |
| Sterilitet | Steril |
| Uddannet | Ja |
| Gradueringer | 1/100 |
| Emballagetype | Individuelt papir/plastikindpakning |
| Volumen (metrisk) | 2 mL |
| Type | Serologisk pipette |