Få mere at vide
Hirschmann™ 2 mL klasse AS Bang lige stophane mikroburetter
Artikelnummer. 13108009
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
13108009 2 ml Pakke med 2
1 options
Artikelnummer. 13108009 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 3300140
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2685.00 DKK
    2372.59 DKK / Pakke med 2
    Spare 312.41 DKK
    11% Slukket
På lager
Tilføj til indkøbskurv
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Med Bang mønster Schellbach striber for øget læsbarhed.
  • Klasse AS
  • Fremstillet af DURAN™ borosilikatglas til modstandsdygtighed over for kemikalier og termisk chok
  • Blå afgangstegn
  • Certificeret overensstemmelse, med dateret batch-identifikation
  • Lige stophane med standard slebet glasnøgle
  • Stophane i påfyldningsrør med glasnøgle
  • Hovedpunkt ring graduering
  • Kalibreret til EX
  • Acc. til DIN EN ISO 385
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 2 ml
Materiale Borosilikatglas
Gradueringer 0.01 mL
Inkluderer Bang, Schellbach Striber
Skala Blå
Stophane Lige
Stophane materiale Glas
Tolerance ±0,01 ml
Type Mikroburet
Klasse Klasse AS
Certificeringer/compliance DIN EN ISO 385