Få mere at vide
2-Methylvaleryl chloride, 98%
Artikelnummer. 11347805
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11347805 5 g 5g
11357805 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11347805 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02725.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5238-27-7 | C14H12N2O3S | 288.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5238-27-7
Molekylær formel C14H12N2O3S
Molekylvægt (g/mol) 288.32
MDL nummer MFCD00013656
InChI nøgle NADADZQYJBFZGI-FLIBITNWSA-N
Synonym 2-methylvaleryl chloride, 2-methylvaleroyl chloride, 2-methylvalerylchloride, .alpha.-methyl valeroyl chloride, acmc-20anpk, 2-methyvaleryl chloride, pubchem21794, 2-methyl valeryl chloride, 2-methyl-valeryl chloride, 2-methyl pentanoyl chloride
PubChem CID 107385
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(\O)=C\C(=O)C(=O)NC1=NC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylvaleryl chloride
Tæthed 0.978
Kogepunkt 140°C to 144°C
Flammepunkt 37°C (98°F)
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.4239
Mængde 5 g
FN nummer UN2920
Beilstein 1743993
Følsomhed Moisture sensitive
IUPAC navn (3Z)-4-hydroxy-4-(4-methylphenyl)-2-oxo-N-(1,3-thiazol-2-yl)but-3-enamid
Formel vægt 134.61
Procent renhed 98%