Få mere at vide
2-Methylvaleric acid, 98+%
Artikelnummer. 11491548
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11491548 100 g 100g
11401558 500 g 500g
11411558 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11491548 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13873.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 97-61-0 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
(R,S)-2-methylvalerianesyre er et mellemprodukt i syntesen af forgrenet kæde. 2-Methylpentansyre (2-Methylvalerianesyre) blev brugt som en intern standard til gaskromatografisk analyse af mikrobielle slutprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(R,S)-2-methylvalerianesyre er et mellemprodukt i syntesen af forgrenet kæde. 2-Methylpentansyre (2-Methylvalerianesyre) blev brugt som en intern standard til gaskromatografisk analyse af mikrobielle slutprodukter.
Opløselighed Opløseligt i vand
(13g/L).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-61-0
Molekylær formel C6H12O2
Molekylvægt (g/mol) 116.16
MDL nummer MFCD00002671
InChI nøgle OVBFMEVBMNZIBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylvaleric acid, pentanoic acid, 2-methyl, valeric acid, 2-methyl, methylpropylacetic acid, 2-pentanecarboxylic acid, 2-methyl valeric acid, alpha-methylvaleric acid, pentanoic acid, methyl, kyselina 2-methylvalerova, fema no. 2754
PubChem CID 7341
IUPAC navn 2-methylpentansyre
SMIL CCCC(C)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylvaleric acid
Smeltepunkt -85°C
Tæthed 0.93
Kogepunkt 196°C to 197°C
Flammepunkt 91°C (195°F)
Lugt Unpleasant
Brydningsindeks 1.414
Mængde 100 g
FN nummer UN3265
Beilstein 1720655
Opløselighedsinformation Soluble in water(13g/L).
Formel vægt 116.16
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylvaleric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylvaleric acid