missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylvaleraldehyde (>90%), TRC

Artikelnummer. 30477067
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30477067 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30477067 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3397681MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylvaleraldehyde
CAS 123-15-9
Molekylær formel C6H12O
Mængde 1 mg
Synonym 2-Methylpentanal (ACI), Valeraldehyde, 2-methyl- (6CI, 7CI, 8CI), (±)-2-Methylpentanal, 2-Formylpentane, 2-Methylvaleraldehyde, 2-Methylvaleric aldehyde, NSC 49351, α-Methylpentanal, α-Methylvaleraldehyde
InChI formel InChI=1S/C6H12O/c1-3-4-6(2)5-7/h5-6H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCCC(C)C=O
IUPAC navn 2-methylpentanal
Molekylvægt (g/mol) 100.16
Formel vægt 100.0888
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.