Få mere at vide
2-Methylthiophenothiazin, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methylthiophenothiazin, Mikromol
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthiophenothiazine |
| CAS | 8-5-7643 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylthiophenothiazine |
| Forsendelsestilstand | Stuetemperatur |
| Molekylær formel | C13 H11 N S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methylthiophenothiazine |
| InChI formel | InChI=1S/C13H11NS2/c1-15-9-6-7-13-11(8-9)14-10-4-2-3-5-12(10)16-13/h2-8,14H,1H3 |
| Løsningstype | Fedt |
| SMIL | CSc1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1 |
| Vis mere |