Få mere at vide
2-Methylthiophene, 98%
Artikelnummer. 10066193 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10066193 100 g Glasflaske 100g
10001300 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10066193 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 127851000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-14-3 | C5H6S | 98.16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-14-3
Molekylær formel C5H6S
Molekylvægt (g/mol) 98.16
MDL nummer MFCD00005451
InChI nøgle XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
PubChem CID 11126
IUPAC navn 2-methylthiophen
SMIL CC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylthiophene
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt -63 °C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0200g/mL
Kogepunkt 113°C
Flammepunkt 7°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5190 to 1.521
Mængde 100 g
Beilstein 17, 37
Specifik vægtfylde 1.02
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible
Formel vægt 98.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylthiophene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.