Få mere at vide
2-Methylthiophene, 98%
Artikelnummer. 11440693
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11440693 500 g 500g
11420693 25 g 25g
11430693 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11440693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12736.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-14-3 | C5H6S | 98.163 g/mol
2-Methylthiophene, bruges som et smagsstof, der naturligt forekommer i grillet og stegt oksekød, papaya, kogte rejer, whisky og i spormængder i stegt kylling;
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylthiophene, bruges som et smagsstof, der naturligt forekommer i grillet og stegt oksekød, papaya, kogte rejer, whisky og i spormængder i stegt kylling;
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-14-3
Molekylær formel C5H6S
Molekylvægt (g/mol) 98.163
MDL nummer MFCD00005451
InChI nøgle XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
PubChem CID 11126
IUPAC navn 2-methylthiophen
SMIL CC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylthiophene
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 1.017
Kogepunkt 112°C to 114°C
Flammepunkt 7°C (44°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.52
Mængde 500 g
FN nummer UN1993
Beilstein 103734
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 98.17
Procent renhed 98%