Få mere at vide
2-Methylthiophene, 98%
Artikelnummer. 11420693
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11420693 25 g 25g
11430693 100 g 100g
11440693 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11420693 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12736.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-14-3 | C5H6S | 98.163 g/mol
2-Methylthiophene, bruges som et smagsstof, der naturligt forekommer i grillet og stegt oksekød, papaya, kogte rejer, whisky og i spormængder i stegt kylling;
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Methylthiophene, bruges som et smagsstof, der naturligt forekommer i grillet og stegt oksekød, papaya, kogte rejer, whisky og i spormængder i stegt kylling;
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand. Opløseligt i alkohol.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Holdes væk fra stærke baser, stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-14-3
Molekylær formel C5H6S
Molekylvægt (g/mol) 98.163
MDL nummer MFCD00005451
InChI nøgle XQQBUAPQHNYYRS-UHFFFAOYSA-N
Synonym thiophene, 2-methyl, 2-methyl thiophene, thiophene, methyl, alpha-methylthiophene, ccris 2936, 2-methyl-thiophene, unii-7115jap77a, 2-methylthiacyclopentadiene, a-thiotolene, pubchem5204
PubChem CID 11126
IUPAC navn 2-methylthiophen
SMIL CC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylthiophene
Smeltepunkt -63 °C
Tæthed 1.017
Kogepunkt 112°C to 114°C
Flammepunkt 7°C (44°F)
Lugt Aromatic
Brydningsindeks 1.52
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Beilstein 103734
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water. Soluble in alcohol.
Formel vægt 98.17
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Methylthiophene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Methylthiophene