Få mere at vide
R&D Systems™ 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt
Artikelnummer. 30001185
Skift visning
Mængde:
10 mg
Artikelnummer. Mængde
30001185 10 mg
1 options
Artikelnummer. 30001185 Leverandør R&D Systems™ Leverandørnr. 1062/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2987.88 DKK
    2704.80 DKK / 10mg
    Spare 283.08 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Non-selective P2 agonist
P2 purinoceptor agonist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylthioadenosine triphosphate tetrasodium salt
CAS 100020-57-3
Mængde 10 mg
Produktlinje Tocris
Molekylær formel C11H14N5Na4O13P3S
Formel vægt 641.2
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 641.195