Få mere at vide
2-Methylthio uracil, TRC
Artikelnummer. 30481904
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30481904 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30481904 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM330710100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Methylthio Uracil
CAS 5751-20-2
Molekylær formel C5H6N2OS
Mængde 100 mg
Synonym 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4(3H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidone, 2-(Methylthio)pyrimidine-4(3H)-one, 2-Methylsulfanyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylsulfanylpyrimidin-4-ol, 2-Methylthio-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylthio-4-hydroxypyrimidine, 2-Methylthiouracil, 4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine, NSC 125339, NSC 165518
InChI formel InChI=1S/C5H6N2OS/c1-9-5-6-3-2-4(8)7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7,8)
SMIL CSc1nccc(O)n1
IUPAC navn 2-methylsulfanylpyrimidin-4-ol
Molekylvægt (g/mol) 142.18
Formel vægt 142.0201