Få mere at vide
2-Methylthio uracil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthio Uracil |
| CAS | 5751-20-2 |
| Molekylær formel | C5H6N2OS |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4(1H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4(3H)-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinol, 2-(Methylthio)-4-pyrimidinone, 2-(Methylthio)-4-pyrimidone, 2-(Methylthio)pyrimidine-4(3H)-one, 2-Methylsulfanyl-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylsulfanylpyrimidin-4-ol, 2-Methylthio-3H-pyrimidin-4-one, 2-Methylthio-4-hydroxypyrimidine, 2-Methylthiouracil, 4-Hydroxy-2-(methylthio)pyrimidine, NSC 125339, NSC 165518 |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2OS/c1-9-5-6-3-2-4(8)7-5/h2-3H,1H3,(H,6,7,8) |
| SMIL | CSc1nccc(O)n1 |
| IUPAC navn | 2-methylsulfanylpyrimidin-4-ol |
| Molekylvægt (g/mol) | 142.18 |
| Formel vægt | 142.0201 |