Få mere at vide
2-(Methylthio)thiophen, 97%
Artikelnummer. 11469323
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11469323 5 g 5g
11459323 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11469323 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11763.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 5780-36-9 | C5H6S2 | 130,223 g/mol
2-(Methylthio)thiophen bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges også til fremstilling af 2-thiocyanato-thiophen ved reaktion med cyanogeniodid under anvendelse af natriummethylmercatid som reagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Methylthio)thiophen bruges som mellemprodukt i syntetisk kemi. Det bruges også til fremstilling af 2-thiocyanato-thiophen ved reaktion med cyanogeniodid under anvendelse af natriummethylmercatid som reagens.
Bemærkninger
Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5780-36-9
Molekylær formel C5H6S2
Molekylvægt (g/mol) 130.223
MDL nummer MFCD00052382
InChI nøgle ZLSMPEVZXWDWEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 79844
IUPAC navn 2-methylsulfanylthiophen
SMIL CSC1=CC=CS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2- (Methylthio)thiophene
Kogepunkt 82 °C til 84 °C (15 mmHg)
Lugt Stank
Brydningsindeks 1.596
Mængde 5 g
FN nummer UN3334
Beilstein 106272
Synonym 2-methylthio thiophene, thiophene, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl thiophene, 2-methylthiothiophene, 2-mehtylthio thiophene, thiophene,2-methylthio, acmc-20aomi, 2-methylthio-thiophene, 2-methylmercaptothiophene, 2-methylsulfanyl thiophene #
Formel vægt 130.23
Procent renhed 97%