Få mere at vide
2-(Methylthio)phenol, 97+%
Artikelnummer. 11318245
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318245 1 g 1g
11328245 5 g 5g
11338245 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11318245 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10128.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1073-29-6 | C7H8OS | 140.20 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1073-29-6
Molekylær formel C7H8OS
Molekylvægt (g/mol) 140.20
MDL nummer MFCD00002211
InChI nøgle SOOARYARZPXNAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio phenol, 2-hydroxythioanisole, 2-methylsulfanyl phenol, 2-hydroxy thioanisole, phenol, 2-methylthio, o-hydroxythioanisole, o-methylthio phenol, phenol, o-methylthio, 2-methylmercaptophenol, 2-methylmercapto phenol
PubChem CID 61261
IUPAC navn 2-methylsulfanylphenol
SMIL CSC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)phenol
Tæthed 1.16
Kogepunkt 104°C to 106°C (22 mmHg)
Flammepunkt >100°C (212°F)
Brydningsindeks 1.593
Mængde 1 g
Beilstein 1859745
Formel vægt 140.21
Procent renhed ≥97%