Få mere at vide
2-(methylthio)nikotinsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11362357
Change view
Click to view available options
Mængde:
2 g
10 g
Unit Size:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde unitSize
11362357 10 g 10g
11352357 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11362357 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L09920.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74470-23-8 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 74470-23-8
Molekylær formel C7H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 169.198
MDL nummer MFCD00010101
InChI nøgle COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio nicotinic acid, 2-methylsulfanyl nicotinic acid, 2-methylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-methylthio pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methylthio, 2-methylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methylmercapto nicotinic acid, 2-methylthiopyridine-3-carboxylic acid, acmc-20aomm, maybridge1_001445
PubChem CID 262400
IUPAC navn 2-methylsulfanylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL CSC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Specifikationer
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)nicotinic acid
Smeltepunkt 215°C to 218°C
Mængde 10 g
Beilstein 4391503
Formel vægt 169.2
Procent renhed ≥98%
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.