Få mere at vide
2-(methylthio)nikotinsyre, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11352357
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11352357 2 g 2g
11362357 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11352357 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L09920.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 74470-23-8 | C7H7NO2S | 169.198 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 74470-23-8
Molekylær formel C7H7NO2S
Molekylvægt (g/mol) 169.198
MDL nummer MFCD00010101
InChI nøgle COPSJQVPEUUOKY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio nicotinic acid, 2-methylsulfanyl nicotinic acid, 2-methylsulfanyl pyridine-3-carboxylic acid, 2-methylthio pyridine-3-carboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 2-methylthio, 2-methylthio-3-pyridinecarboxylic acid, 2-methylmercapto nicotinic acid, 2-methylthiopyridine-3-carboxylic acid, acmc-20aomm, maybridge1_001445
PubChem CID 262400
IUPAC navn 2-methylsulfanylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL CSC1=C(C=CC=N1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)nicotinic acid
Smeltepunkt 215°C to 218°C
Mængde 2 g
Beilstein 4391503
Formel vægt 169.2
Procent renhed ≥98%