Få mere at vide
2-(Methylthio)naftalen, 98%
Artikelnummer. 11480457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11480457 1 g 1g
11490457 5 g 5g
11400467 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11480457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22368.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7433-79-6 | C11H10S | 174,261 g/mol
2-(Methylthio)naphthalen bruges til at fremstille 1-chlor-2-methylsulfanylnaphthalen. Denne reaktion vil kræve reagens CuCl2-Al2O3, og menstruum benzen
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Methylthio)naphthalen anvendes til fremstilling af 1-chlor-2-methylsulfanylnaphthalen. Denne reaktion vil kræve reagens CuCl2-Al2O3, og menstruum
benzen Opløselighed
Bemærkninger
Lidt opløseligt i vand Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7433-79-6
Molekylær formel C11H10S
Molekylvægt (g/mol) 174.261
MDL nummer MFCD00051615
InChI nøgle SSKUUDUKJMIOKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio naphthalene, 2-methylmercaptonaphthalene, 2-methylsulfanyl naphthalene, 2-methylthionaphthalene, methyl2-naphthylsulfide, methyl 2-naphthyl sulfide, naphth-2-yl methyl thioether, naphthalene,2-methylthio, methyl naphthalen-2-yl sulfane
PubChem CID 139022
IUPAC navn 2-methylsulfanylnaphthalen
SMIL CSC1=CC2=CC=CC=C2C=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)naphthalene
Smeltepunkt 62°C to 63°C
Lugt Stench
Mængde 1 g
Beilstein 1859409
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water
Formel vægt 174.27
Procent renhed 98%