missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine, TRC

Artikelnummer. 30475577
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30475577 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30475577 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM33059010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Methylthio-N6-threonylcarbamoyladenosine
CAS 70333-82-3
Molekylær formel C16 H22 N6 O8 S
Mængde 10 mg
Synonym N-[[[2-(Methylthio)-9-β-D-ribofuranosyl-9H-purin-6-yl]amino]carbonyl]-L-threonine
InChI formel InChI=1S/C16H22N6O8S/c1-5(24)7(14(27)28)18-15(29)19-11-8-12(21-16(20-11)31-2)22(4-17-8)13-10(26)9(25)6(3-23)30-13/h4-7,9-10,13,23-26H,3H2,1-2H3,(H,27,28)(H2,18,19,20,21,29)/t5-,6-,7+,9?,10?,13-/m1/s1
SMIL CSc1nc(NC(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)O)c2ncn([C@@H]3O[C@H](CO)C(O)C3O)c2n1
IUPAC navn (2S,3R)-2-[[9-[(2R,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-2-methylsulfanylpurin-6-yl]carbamoylamino]-3-hydroxybutanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 458.446
Formel vægt 458.122
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.