Få mere at vide
2-(methylthio)ethylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10511872
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10511872 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10486652 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10511872 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CD06838DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 18542-42-2
Molekylær formel C3H9NS
Molekylvægt (g/mol) 91.172
MDL nummer MFCD00014825
InChI nøgle CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC navn 2-methylsulfanylethanamin
SMIL CSCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)ethylamine
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.974g/mL
Analyseprocentområde 95%+
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3S(CH2)2NH2
Mængde 1 g
Formel vægt 91.18
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk