Få mere at vide
2-(methylthio)ethylamin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10486652
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
Artikelnummer. 10486652
Brand: Thermo Scientific Maybridge CD06838EA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 18542-42-2
Molekylær formel C3H9NS
Molekylvægt (g/mol) 91.172
MDL nummer MFCD00014825
InChI nøgle CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC navn 2-methylsulfanylethanamin
SMIL CSCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)ethylamine
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Tæthed 0.974g/mL
Analyseprocentområde 95%+
Emballage Ravfarvet glasflaske
Lineær formel CH3S(CH2)2NH2
Mængde 10 g
Formel vægt 91.18
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk