Få mere at vide
2-(Methylthio)ethylamin, 95%
Artikelnummer. 11470008
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470008 5 g 5g
11460008 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11470008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22941.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91,172 g/mol
2-(Methylthio)ethylamin er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Methylthio)ethylamin er et farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler, kuldioxid. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18542-42-2
Molekylær formel C3H9NS
Molekylvægt (g/mol) 91.172
MDL nummer MFCD00014825
InChI nøgle CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC navn 2-methylsulfanylethanamin
SMIL CSCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)ethylamine
Tæthed 0.974
Kogepunkt 146 °C til 148 °C
Flammepunkt 36 °C (96 °F)
Lugt Amin-lignende
Lineær formel CH3S(CH2)2NH2
Brydningsindeks 1.4965
Mængde 5 g
FN nummer UN2734
Beilstein 1731099
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 91.18
Procent renhed 95%