Få mere at vide
2-(Methylthio)ethylamin, 95%
Artikelnummer. 11460008
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460008 1 g 1g
11470008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11460008 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22941.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 18542-42-2 | C3H9NS | 91,172 g/mol
2-(Methylthio)ethylamin er et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Methylthio)ethylamin er et farmaceutisk
mellemprodukt.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler, kuldioxid. Opbevares under tør inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18542-42-2
Molekylær formel C3H9NS
Molekylvægt (g/mol) 91.172
MDL nummer MFCD00014825
InChI nøgle CYWGSFFHHMQKET-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethylamine, 2-methylthio ethanamine, 2-aminoethyl methyl sulfide, 2-methylsulfanyl ethanamine, ethanamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl ethan-1-amine, 2-methylthio ethyl amine, ethylamine, 2-methylthio, s-methylcysteamine
PubChem CID 87697
IUPAC navn 2-methylsulfanylethanamin
SMIL CSCCN
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)ethylamine
Tæthed 0.974
Kogepunkt 146°C to 148°C
Flammepunkt 36°C (96°F)
Lugt Amine-like
Lineær formel CH3S(CH2)2NH2
Brydningsindeks 1.4965
Mængde 1 g
FN nummer UN2734
Beilstein 1731099
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 91.18
Procent renhed 95%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 2-(Methylthio)ethylamine
Signalord
  • Fare
Riskkategorier
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faroangivelser
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Skyddsangivelse
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: [2-(Methylthio)ethyl]amine
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.