Få mere at vide
2-(Methylthio)ethanol, 99%
Artikelnummer. 11397445
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11397445 100 g 100g
11377445 5 g 5g
11387445 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11397445 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L05442.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92,16 g/mol
2-(Methylthio)ethanol bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Methylthio)ethanol bruges som et vigtigt råmateriale og mellemprodukt til organisk
syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed
Ikke blandbar i vand.
Bemærkninger
Må ikke opbevares sammen med syrer. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5271-38-5
Molekylær formel C3H8OS
Molekylvægt (g/mol) 92.16
MDL nummer MFCD00002908
InChI nøgle WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
IUPAC navn 2-methylsulfanylethanol
SMIL CSCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)ethanol
Tæthed 1.06
Kogepunkt 169 °C til 171 °C
Flammepunkt 70 °C (158 °F)
Lugt Stank
Lineær formel CH3S(CH2)2OH
Brydningsindeks 1.4944
Mængde 100 g
FN nummer UN3334
Beilstein 1731081
Opløselighedsinformation Ikke blandet i vand.
Formel vægt 92.16
Procent renhed 99%