Få mere at vide
2-(Methylthio)ethanol, 99%
Artikelnummer. 10761535 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10761535 100 mL Glasflaske 100ml
10511282 5 mL Glasflaske 5ml
10328110 25 mL Glasflaske 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10761535 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 210101000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026
CAS: 5271-38-5 | C3H8OS | 92,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5271-38-5
Molekylær formel C3H8OS
Molekylvægt (g/mol) 92.16
MDL nummer MFCD00002908
InChI nøgle WBBPRCNXBQTYLF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio ethanol, methylthioethanol, ethanol, 2-methylthio, 2-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylmercaptoethanol, 2-methylsulfanyl ethanol, 2-methylsulfanyl-ethanol, beta-hydroxyethyl methyl sulfide, 2-methylthioethanol
PubChem CID 78925
ChEBI CHEBI:63861
IUPAC navn 2-methylsulfanylethanol
SMIL CSCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)ethanol
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Farve Farveløs
Tæthed 1.0600g/mL
Kogepunkt 169 °C til 171 °C
Flammepunkt 70 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3SCH2CH2OH
Brydningsindeks 1,4934 til 1,4954
Mængde 100 mL
Beilstein 01, II, 524
Specifik vægtfylde 1.06
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Formel vægt 92.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methylthio)ethanol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.