Få mere at vide
2-Methylthio-cis-zeatin Riboside, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthio-cis-zeatin Riboside |
| CAS | 52049-48-6 |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Molekylær formel | C16 H23 N5 O5 S |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N5O5S/c1-8(5-22)3-4-17-13-10-14(20-16(19-13)27-2)21(7-18-10)15-12(25)11(24)9(6-23)26-15/h3,7,9,11-12,15,22-25H,4-6H2,1-2H3,(H,17,19,20)/b8-3-/t9?,11-,12-,15+/m0/s1 |
| SMIL | CSc1nc(NC\C=C(\C)/CO)c2ncn([C@@H]3OC(CO)[C@H](O)[C@@H]3O)c2n1 |
| IUPAC navn | (3R,4S,5R)-2-(hydroxymethyl)-5-[6-[[(Z)-4-hydroxy-3-methylbut-2-enyl]amino]-2-methylsulfanylpurin-9-yl]oxolane-3,4-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 397.449 |
| Formel vægt | 397.142 |
| Vis mere |