Få mere at vide
2-(Methylthio)benzothiazole, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methylthio)benzothiazole |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H7NS2/c1-10-8-9-6-4-2-3-5-7(6)11-8/h2-5H,1H3 |
| Formel vægt | 181.002 |