Få mere at vide
2-(Methylthio)benzonitril, 98%
Artikelnummer. 11367026
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11367026 5 g 5g
11357026 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11367026 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06870.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 6609-54-7 | C8H7NS | 149,211 g/mol
2-(Methylthio)benzonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(Methylthio)benzonitril anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6609-54-7
Molekylær formel C8H7NS
Molekylvægt (g/mol) 149.211
MDL nummer MFCD00015557
InChI nøgle PXZSANDJGNKIIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio benzonitrile, 2-methylsulfanyl benzonitrile, 2-cyanophenyl methyl sulfide, 2-methylmercapto benzonitrile, methylthio benzonitrile, 2-methylthiobenzenecarbonitrile, benzonitrile,2-methylthio, 2-methylsulfanyl benzenecarbonitrile
PubChem CID 138781
IUPAC navn 2-methylsulfanylbenzonitril
SMIL CSC1=CC=CC=C1C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)benzonitrile
Smeltepunkt 33 °C til 38 °C
Kogepunkt 116 °C til 117 °C (5 mmHg)
Mængde 5 g
FN nummer UN3439
Beilstein 2207135
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 149.22
Procent renhed 98%