Få mere at vide
2-(Methylthio)anilin, 98%
Artikelnummer. 11475093
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475093 5 g 5g
11485093 25 g 25g
11495093 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11475093 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12762.06
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 2987-53-3 | C7H9NS | 139,216 g/mol
2-(Methylthio)anilin brugt som vigtigt råmateriale og mellemprodukt brugt i organisk syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-(Methylthio)anilin brugt som vigtigt råmateriale og mellemprodukt brugt i organisk syntese, farmaceutiske
produkter og agrokemikalier.
Opløselighed
Opløseligt i vand (mindre).
Bemærkninger
Opbevares køligt og tørt i tæt lukket beholder. Med god ventilation. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2987-53-3
Molekylær formel C7H9NS
Molekylvægt (g/mol) 139.216
MDL nummer MFCD00007708
InChI nøgle WBRPQQSADOCKCH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio aniline, 2-aminothioanisole, 2-methylsulfanyl aniline, 2-methylmercaptoaniline, 2-methylmercapto aniline, o-thioanisidine, o-aminothioanisole, 2-amino thioanisole, benzenamine, 2-methylthio, o-methylthio aniline
PubChem CID 76337
IUPAC navn 2-methylsulfanylanilin
SMIL CSC1=CC=CC=C1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)aniline
Tæthed 1.111
Kogepunkt 233°C to 234°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Brydningsindeks 1.624
Mængde 5 g
FN nummer UN2810
Beilstein 386211
Opløselighedsinformation Soluble in water (less).
Formel vægt 139.23
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Methylthio)aniline
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H311-Giftig ved hudkontakt.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P310-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P311-Ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-(Methylthio)aniline