Få mere at vide
2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Methylthio)-4,6-pyrimidinediol |
| CAS | 1979-98-2 |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 O2 S |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9) |
| SMIL | CSc1nc(O)cc(O)n1 |
| IUPAC navn | 2-methylsulfanylpyrimidin-4,6-diol |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.18 |
| Formel vægt | 158.015 |