Få mere at vide
2-(methylthio)-4,5-dihydro-1H-imidazol-hydrobromid, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10622253
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10622253 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
10523032 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10622253 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. DP01481EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 40241-78-9
Molekylær formel C4H9BrN2S
Molekylvægt (g/mol) 197.094
MDL nummer MFCD01570110
InChI nøgle UPISCLUJZRQPPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-methylthio-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 4,5-dihydro-2-methylthio-1h-imidazole monohydrobromide, 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1h-imidazole hydrobromide, 2-methylthio-2-imidazoline, bromide, 1h-imidazole,4,5-dihydro-2-methylthio-, hydrobromide 1:1
PubChem CID 2777335
IUPAC navn 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-lH-imidazol;hydrobromid
SMIL CSC1=NCCN1.Br
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)-4, 5-dihydro-1H-imidazole hydrobromide
CAS min % 80.0
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 10 g
Formel vægt 197.1
Procent renhed Tech.
Grad Teknisk