Få mere at vide
2-Methylthio-3,5-dimethylphenol, TRC
Artikelnummer. 30481203
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30481203 1 g
1 options
Artikelnummer. 30481203 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM8849301G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylthio-3,5-dimethylphenol
CAS 25674-57-1
Molekylær formel C9 H12 O S
Mængde 1 g
Synonym 3,5-Dimethyl-2-(methylsulfanyl)phenol
InChI formel InChI=1S/C9H12OS/c1-6-4-7(2)9(11-3)8(10)5-6/h4-5,10H,1-3H3
SMIL CSc1c(C)cc(C)cc1O
IUPAC navn 3,5-dimethyl-2-methylsulfanylphenol
Molekylvægt (g/mol) 168.256
Formel vægt 168.061