Få mere at vide
2-Methylthio-2-imidazoline, Hydroiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthio-2-imidazoline, Hydroiodide |
| CAS | 5464-11-9 |
| Molekylær formel | C4 H8 N2 S . H I |
| Mængde | 25 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2S.HI/c1-7-4-5-2-3-6-4;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);1H |
| SMIL | I.CSC1=NCCN1 |
| IUPAC navn | 2-methylsulfanyl-4,5-dihydro-1H-imidazole;hydroiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 244.1 |
| Formel vægt | 243.9531 |