missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Methylthio-2-imidazoline-4,5-d4, Hydroiodide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthio-2-imidazoline-4,5-d4, Hydroiodide |
| CAS | 557064-36-5 |
| Molekylær formel | C4 2H4 H4 N2 S . H I |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2S.HI/c1-7-4-5-2-3-6-4;/h2-3H2,1H3,(H,5,6);1H/i2D2,3D2; |
| SMIL | I.[2H]C1([2H])NC(=NC1([2H])[2H])SC |
| IUPAC navn | 4,4,5,5-tetradeuterio-2-methylsulfanyl-1H-imidazole;hydroiodide |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.12 |
| Formel vægt | 247.9782 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?