Få mere at vide
2-(methylthio)-1,3-benzothiazol-6-amin, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10101082
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10101082 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10792493 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10347114 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10101082 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. KM06901CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 25706-29-0
Molekylær formel C8H8N2S2
Molekylvægt (g/mol) 196.29
MDL nummer MFCD00086478
InChI nøgle GYCJZSAIEMSFAV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 274151
IUPAC navn 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amin
SMIL CSC1=NC2=CC=C(N)C=C2S1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Methylthio)-1, 3-benzothiazol-6-amine
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Synonym 2-methylthio-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylsulfanyl-1,3-benzothiazol-6-amine, 2-methylthio benzo d thiazol-6-amine, 6-benzothiazolamine, 2-methylthio, 2-methylsulfanyl-benzothiazol-6-ylamine, 6-benzothiazolamine,2-methylthio, 6-amino-2-methylthio benzothiazole, 2-methylthiobenzothiazole-6-ylamine, enamine_005325, 6-amino-2-methylthio-1,3-benzothiazole
Formel vægt 196.3
Procent renhed 97%