Få mere at vide
2-Methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide, Mikromol™
Beskrivelse
2-Methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide |
| CAS | 94040-09-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H5 N O3 S2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Methylthieno[2,3-d]isothiazol-3(2H)-one 1,1-Dioxide, Tenoxicam Imp. E (EP), Tenoxicam Impurity E |
| InChI formel | InChI=1S/C6H5NO3S2/c1-7-6(8)5-4(2-3-11-5)12(7,9)10/h2-3H,1H3 |
| SMIL | CN1C(=O)c2sccc2S1(=O)=O |
| IUPAC navn | 2-methyl-1,1-dioxothieno[2,3-d][1,2]thiazol-3-one |
| Vis mere |