Få mere at vide
2-Methylthiazolidin, TRC
Artikelnummer. 30481905
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30481905 100 mg
30470068 500 mg
30474090 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30481905 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM336385100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24050-16-6
Molekylær formel C4H9NS
Molekylvægt (g/mol) 103.19
IUPAC navn 2-methyl-1,3-thiazolidin
SMIL CC1NCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylthiazolidine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C4H9NS/c1-4-5-2-3-6-4/h4-5H,2-3H2,1H3
Formel vægt 103.0456