Få mere at vide
2-Methylthiazolidin, 98%
Artikelnummer. 11485097
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11485097 25 g 25g
11475097 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11485097 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22537.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
CAS: 24050-16-6 | C4H9NS | 103,183 g/mol
2-Methylthiazolidin bruges som kilder til lavmolekylære thiolforbindelser både i EATC og museleverhomogenat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Methylthiazolidin bruges som kilder til lavmolekylære thiolforbindelser både i EATC
og museleverhomogenat.
Opløselighed Lidt
opløseligt i vand
Bemærkninger
Opbevares adskilt fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24050-16-6
Molekylær formel C4H9NS
Molekylvægt (g/mol) 103.183
MDL nummer MFCD00053110
InChI nøgle DQMLFUMEBNHPPB-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 32196
IUPAC navn 2-methyl-1,3-thiazolidin
SMIL CC1NCCS1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Methylthiazolidine
Kogepunkt 76 °C til 78 °C (36 mmHg)
Flammepunkt 35 °C (95 °F)
Brydningsindeks 1.526
Mængde 25 g
FN nummer UN1993
Synonym 2-methylthiazolidine, thiazolidine, 2-methyl, methyl-2 thiazolidine, methyl-2 thiazolidine french, 2-methyltetrahydrothiazole, acmc-20anpm, thiazolidine,2-methyl, 4-27-00-00661 beilstein handbook reference, +/--2-methylthiazolidine, #
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand
Formel vægt 103.18
Procent renhed 99%