Få mere at vide
2-Methylthiazolidine-4-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Methylthiazolidine-4-carboxylic Acid |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9NO2S/c1-3-6-4(2-9-3)5(7)8/h3-4,6H,2H2,1H3,(H,7,8) |
| Formel vægt | 147.0354 |